Learn More
Invitrogen™ Glycogène UltraPure™
Code produit 10757844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10757844 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10757844 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10814010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    134.65€ / 100µL
    Économisez 16.35€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
1 flacon contenant 100 μl de 20μg/μl de glycogène ultrapur
Utilisé comme vecteur pour la précipitation des acides nucléiques dans l’éthanol
  • Concentration : 20 μg/μl dans de l’eau exempte de RNase
  • Performance et tests de qualité : Aucune activité de DNase ou de RNase détectée
ChIP-on-Chip, Biologie de la chromatine, Analyse de la &purification de l’ARN-ADN&, Extraction de l’ADN, Accessoires généraux des réactifs& de purification de l’ADNg, Purification génomique de l’ADN, ARNi, Recherche épigénétique d’ARN & non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité Biologie moléculaire
Contenu et stockage 1 flacon contenant 100 μl de 20 μg/μl de glycogène ultra-pur.
Conserver entre -5°C et -30°C.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Quantité 100 μl
Type de produit Glycogène
Gamme de produits UltraPure
Forme Liquide