Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Guanidine Isothiocyanate Solution
Code produit 11598746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11598746 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11598746 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15577018
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Dénaturant protéique fort pour l’isolement intact de l’ARNm
La solution d’isothiocyanate de guanidine UltraPure est composée d’isothiocyanate de guanidine 4 M, de Tris-HCl 50 mM (pH 7,5) et d’EDTA 25 mM. Elle peut être utilisée dans le cadre d’un protocole basé sur la procédure d’isothiocyanate de guanidine pour isoler l’ARNm intact des tissus ou des cellules cultivées.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
À utiliser avec (application) Extraction de l’ARN
Type de produit Isothiocyanate de guanidine
Gamme de produits UltraPure
Pureté Sans DNase, sans RNase
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur gglace humide
Forme Liquide