Learn More
Invitrogen™ Mélange chloroforme-alcool phénolique-alcool isoamylique UltraPure™ (25:24:1, v/v)
Code produit 11528756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
400 mL
Conditionnement:
100mL
400mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11528756 400 mL 400mL
11518756 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11528756 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15593049
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Emballé sous gaz inerte dans des flacons en verre ambré incassables et plastifiés.
  • Ce réactif est constitué de chloroforme très pur, d’alcool isoamylique et de phénol UltraPure™ saturé de Tris-HCl
  • Lorsque des mélanges sont extraits avec le mélange phénol-chloroforme-alcool isoamylique, les protéines sont dénaturées et recueillies en phase organique ou dans l’interphase, tandis que les acides nucléiques restent en phase aqueuse
  • Le mélange phénol-chloroforme-alcool isoamylique UltraPure™ ne contient aucun conservateur
  • Il est emballé sous gaz inerte dans des flacons en verre ambré incassables et plastifiés
  • L’apparence de la solution est évaluée à température ambiante
  • Aucune activité de RNase ou DNase détectée
  • Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phénols
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
pH pH 8,05
Gamme de produits UltraPure
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 400 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • UltraPure Phenol:Chloroform:IsoamylAlcohol(25:24:1,v/v)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroform, Phenol,3-methyl-1-butanol