Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Phenol:Water (3.75:1, v/v)
Code produit 11538756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11538756 400 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11538756 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15594047
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purification de l’acide nucléique
Phénol UltraPure : de l’eau (3,75 : 1, v / v) est utilisée pour purifier les acides nucléiques. Ce réactif liquide se compose de phénol UltraPure et d’eau déionisée très pure. Le réactif peut être utilisé pour préparer différents types de phénol saturé en tampon. Lorsque des mélanges sont extraits avec du phénol saturé en tampon, les protéines sont dénaturées et recueillies en phase organique ou dans l’interphase, tandis que les acides nucléiques restent en phase aqueuse. Phénol UltraPure : l’eau (3,75 : 1, v / v) ne contient aucun conservateur. Il est emballé sous gaz inerte dans des bouteilles en verre ambré incassables et plastifiées.
Tests de performance et de qualité :
l’apparence de la solution est évaluée à température ambiante. Aucune activité d’ARNase ou de DNase détectée.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, réactifs et accessoires de purification générale d’ADNg, purification de l’ADN génomique, purification de l’ADN plasmide, extraction d’ARN, isolement d’ARN total
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phénols
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
À utiliser avec (application) Extraction d’ARN/ADN
pH pH 4,45
Gamme de produits UltraPure
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 400 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.