Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Phenol
Code produit 11578736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11578736 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11578736 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15509037
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purification de l’acide nucléique
Le phénol UltraPure est utilisé pour purifier les acides nucléiques. Dans un mélange de phénol et de solution aqueuse tampon, les protéines sont dénaturées et se collectent à l’interphase alors que la plupart des acides nucléiques restent en phase aqueuse. Le phénol UltraPure ne contient aucun conservateur. Il est redistillé et emballé sous gaz inerte dans des bouteilles en verre ambré incassables et plastifiées.
Tests de performance et de qualité :
La couleur des échantillons saturés en eau est évaluée après incubation entre 2 et 8 °C.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, réactifs et accessoires de purification générale d’ADNg, purification de l’ADN génomique, purification de l’ADN plasmide, extraction d’ARN, isolement d’ARN total
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phénols
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
À utiliser avec (application) Extraction d’ARN/ADN
Gamme de produits UltraPure
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 500 g
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Poudre
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.