Learn More
Invitrogen™ Solution d’ADN de sperme de saumon UltraPure™
Code produit 10605543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10605543 5 x 1 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10605543 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15632011
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
5 tubes de solution d’ADN de sperme de saumon (1 ml chacun, 10 mg / ml)
Utilisé directement dans la préparation de solutions de préhybridation et d’hybridation
La solution d’ADN de sperme de saumon UltraPure™ est prête à l’emploi et cisaillée. Elle est directement utilisée pour préparer les solutions de pré-hybridation et d’hybridation.
  • Préparée à partir d’ADN extrait de phénol-chloroforme extrêmement pur et d’eau sans DNase, sans RNase (traitée au pyrocarbonate d’éthyle), distillée et désionisée
  • L’ADN est cisaillé pour atteindre une taille moyenne de ≤ 2 000 pb
  • La concentration est ajustée à 10 mg / ml
  • Sert à bloquer la fixation non spécifique de la sonde à la surface de la membrane
Chip-on-Chip, Chromatine Biology, analyse & de purification d’ARN et d’ADN &, génotypage & d’analyse de l’expression génétique, analyse microarray, transfert Northern, transfert & d’électrophorèse sur gel d’acide nucléique, RNAI, recherche d’ARN non codant épigénétique &, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : 5 tubes de solution d’ADN de sperme de saumon (1 ml chacun, 10 mg / ml)
L’ADN de sperme de saumon UltraPure™ est stable pendant 1 an si stocké à -20°C. Produit garanti pendant 6 mois à compter de la date d’achat, sauf indication contraire dans la documentation du produit.
À utiliser avec (application) Biologie de la chromatine, électrophorèse sur gel d’acide nucléique, transfert
Principales fonctions Blocage de l’hybridation non spécifique
Gamme de produits UltraPure
Type de produit Solution d’ADN de sperme de saumon
Quantité 5 x 1 mL
Type de réactif ADN de sperme de saumon
Conditions d’expédition Glace carbonique