Learn More
Invitrogen™ Solution SDS UltraPure™, 10 %
Description
La solution SDS UltraPure à 10 % est une solution aqueuse prémélangée contenant 10 % de dodécylsulfate de sodium (SDS). SDS est un dénaturant protéique utilisé dans l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide pour définir le poids moléculaire.
- Utilisé pour dissocier les complexes acides nucléiques-protéines dans les protocoles d’extraction d’ADN, pour perturber les membranes cellulaires et pour préparer des solutions de préhybridation et d’hybridation
- Emballage durable
Analyse de purification d’ARN & d’ADN &, extraction d’ADN, analyse d’expression génétique &, génotypage, & accessoires généraux de purification d’ADN gDNA, purification d’ADN génomique, analyse de microarray, transfert Northern, & transfert d’électrophorèse sur gel d’acide nucléique, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 flacon contenant 1 l de SDS ultra-pure à une concentration de 10 % (p/v). Conserver à température ambiante. |
| Concentration | 0,1 |
| Type de produit | Solution SDS |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Quantité | 1 litre |
| Type de réactif | SDS |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Sécurité et traitement
- UltraPure SDS Solution, 10%
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium lauryl sulphate