Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Code produit 11558746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11558746 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11558746 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15525017
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Détergent qui fonctionne comme dénaturant protéique
  • Utilisé pour la détermination du poids moléculaire des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide
  • Utilisé pour perturber les parois cellulaires et dissocier les complexes acides nucléiques-protéines dans les protocoles d’extraction de l’ADN et de l’ARN
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, transfert Northern, transfert et électrophorèse sur gel des acides nucléiques, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Extraction des acides nucléiques
Quantité 500 g
Type de réactif SDS
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace
Gamme de produits UltraPure
Type de produit Dodécylsulfate de sodium