Learn More
Invitrogen™ SSC UltraPure™, 20X
Code produit 10515203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 litre
4 l
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10515203 1 litre 1L
11598976 4 l 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10515203 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15557044
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une utilisation dans les applications de transfert sur membrane et d’hybridation d’acides nucléiques.
Le système UltraPure 20X SSC est une solution formulée et utilisée dans des concentrations allant de 0,2 X à 20 X, selon l’application.
  • Fourni en flacons en plastique de 1 litre, ou en boîte empilable Cubitainer™ de 4 ou 10 litres
  • La solution UltraPure 20X SSC, filtrée par voie stérile, contient 3,0 M de NaCl et 0,3 M de citrate de sodium, à un pH 7,0
  • Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase ou de RNase détectée
Analyse & purification de l’ARN & de l’ADN, génotypage & analyse d’expression génétique, analyse de microarray, transfert Northern, transfert & électrophorèse de gel d’acide nucléique, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 20 X
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques
Quantité 1 litre
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits UltraPure
Type de produit SSC