Learn More
Invitrogen™ Tampon TAE UltraPure™, 10X
Code produit p-4926452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 litre
4 l
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10154672 1 litre 1L
11548896 4 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10154672 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15558042
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Compatible avec les gels d’agarose
  • Le tampon TAE UltraPure 10X est une solution stérilisée par filtration de 400 mM de Tris-acétate et de 10 mM d’EDTA.
  • Le tampon TAE est le tampon le plus couramment utilisé pour l’électrophorèse de l’ADN sur agarose.
  • Fourni en flacons en plastique de 1 litre, ou en boîte empilable Cubitainer™ de 4 ou 10 litres
  • Une solution de tampon TAE 1X contient 40 mM de Tris-acétate et 1 mM d’EDTA, à un pH 8,3.
  • Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase détectée. Emballage durable
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de migration
Concentration 10 X
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Format Flacon
Compatibilité du gel Gels d’agarose
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques
Gamme de produits UltraPure
Type de produit Tampon TAE
Quantité 1 litre