Learn More
Invitrogen™ Tampon TBE UltraPure™, 10X
Description
Le tampon UltraPure 10X TBE est une solution stérilisée par filtration de 1 M de Tris, 0,9 M d’acide borique et de 0,01 M d’EDTA ; il est utilisé pour préparer 1X tampon pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide et d’agarose.
- Le tampon TBE UltraPure 10X est disponible en bouteille en plastique de 1 l / boîte Cubitainer™ de 10 litres
- Performance et tests de qualité : Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée. Emballage durable
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Tampon | Tampon de migration |
| Concentration | 10 X |
| Contenu et stockage | Contenu : Un flacon (1 l) de tampon 10X TBE UltraPure™ Conservation : Température ambiante |
| Format | Flacon |
| Compatibilité du gel | Gels de polyacrylamide, gels d’agarose |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Type de produit | Tampon TBE |
| Quantité | 1 litre |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Sécurité et traitement
- TBE BUFFER, 10X
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: boric acid