Learn More
Invitrogen™ Tampon TBE UltraPure™, 10X
Code produit 11508986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 litre
10 litres
Conditionnement:
1 pièce
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11508986 10 litres 1 pièce
10358142 1 litre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11508986 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15581028
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Compatible avec les gels d’agarose
Le tampon UltraPure 10X TBE est une solution stérilisée par filtration de 1 M de Tris, 0,9 M d’acide borique et de 0,01 M d’EDTA ; il est utilisé pour préparer 1X tampon pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide et d’agarose.
  • Le tampon TBE UltraPure 10X est disponible en bouteille en plastique de 1 l / boîte Cubitainer™ de 10 litres
  • Performance et tests de qualité : Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée. Emballage durable
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de migration
Concentration 10 X
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Format Flacon
Compatibilité du gel Gels de polyacrylamide, gels d’agarose
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques
Gamme de produits UltraPure
Type de produit Tampon TBE
Quantité 10 litres