Learn More
Invitrogen™ Agarose-1 000 UltraPure™
Description
Includes
Sachet de 100 g
L’agarose-1000 UltraPure est un polysaccharide utilisé pour la séparation basée sur la taille d’acides nucléiques dans des applications d’électrophorèse sur gel d’agarose. L’agarose 1000 UltraPure est spécifiquement formulée pour la séparation à haute résolution de petits fragments d’ADN, d’ARN et de PCR (<1000 pb). Cette température de fusion standard de l’agarose permet de résoudre des fragments d’ADN différents dans un échantillon aussi petit que 10 pb.
- Idéal pour l’analyse et la récupération de petits fragments d’ADN et d’ARN
- La forte structure du gel permet une meilleure manipulation
- Une meilleure clarté permet une visibilité accrue des fragments
- Amélioration de l’emballage : Les emballages écologiques et durables utilisent 75 % de plastique en moins que les flacons d’origine.
- Tests de performance et de qualité : Les performances de l’agarose 1000 UltraPure sont évaluées pour satisfaire des spécifications définies en termes d’apparence, d’humidité, de résistance du gel, de température de gélification, de température de fusion, de teneur en sulfate, d’électro-osmose et de dosage de la DNase / RNase. Plage de séparation : 50 pb à 1000 pb
Agarose 10000 UltraPure (n° de réf. 16550-100) constitue un remplacement pour le n° 10975-035.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 sachet contenant 100 g d’agarose à point de fusion bas UltraPure™. Conserver à température ambiante. |
| Plage de séparation | 50 pb jusqu’à 1 kb |
| Forme | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Point de fusion | Point de fusion standard |
| Quantité | 100 g |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | UltraPure |
| Type de produit | Agarose |