Learn More
Invitrogen™ Uracile-ADN glycosylase
Description
L’uracile ADN glycosylase (Uracil-N-glycosylase) élimine les résidus d’uracile de la fraction sucrière de l’ADN simple et double brin sans détruire la chaîne du phosphodiester, empêchant son utilisation comme cible d’hybridation ou comme modèle pour les ADN polymérases.
Également connu sous le nom d’uracile-N-glycosylase.
- Ne supprime pas l’uracile de l’ARN
- Purifié à partir d’E. coli exprimant le gène UNG E. coli sur un plasmide
- Une unité catalyse la libération de 1 nmol d’uracile libre à partir de 3H-poly(dU) en 1 h à 37° C
Contribue à éliminer la contamination par transfert dans la PCR, ce qui engendre moins de faux résultats positifs pour le clonage de fragments de PCR
Recommended Storage
Store at -5deg; to -30°C
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5° à -30°C). |
| Forme | Liquide |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase |
| Quantité | 100 units |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| À utiliser avec (application) | PCR, PCR en temps réel (qPCR), Real Time PCR (qPCR) |