Learn More
Invitrogen™ 293FT Cell Line
Code produit 10769564
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 10^7 cellules
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10769564 1 x 10^7 cellules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10769564 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R70007
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
La lignée cellulaire 293FT fournie en tant que souche congelée dans 1 mL de milieux complets à 90 % et 10 % de DMSO.
Idéale pour générer le lentivirus à titre élevé à l’aide du système d’expression lentivirale ViraPower.
La lignée cellulaire 293FT est un isolat clonal hautement transfectable et à fort taux de croissance, qui dérive de cellules rénales embryonnaires humaines transformées avec l’antigène grand T SV40. Lorsqu’un vecteur d’expression ViraPower et le mélange d’emballage lentiviral ViraPower™ sont co-transfectés dans les cellules 293FT, des niveaux élevés d’ARN viral et de protéines GagPol et Rev, requises pour l’emballage, sont produits.
  • Fort taux de croissance
  • Hautement transfectable
  • Production de titres viraux élevés
  • Permet d’exprimer de très hauts niveaux de protéines
  • La présence de l’antigène grand T SV40 permet d’exprimer de très hauts niveaux de protéines à partir de vecteurs contenant l’origine de SV40.
Bioproduction, culture cellulaire, expression constitutive, culture de cellules de mammifères, expression de mammifères, lignées cellulaires d’expression de mammifères, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse, expression réglementée, livraison de gènes viraux, production de vaccins viraux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Lignée cellulaire 293FT (stockez dans de l’azote liquide)
Lignée cellulaire 293FT
Espèces Humain
Recommandation pour les milieux SFM (milieu sans sérum)
Nbre de cellules 1 x 107
Gamme de produits ViraPower
Quantité 1 x 10^7 cellules
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques