Learn More
Invitrogen™ Ensemble complet de clones Mat de délétion des levures
Description
Chaque clone de suppression de levure est fourni sous forme de culture en piqûre dans une gélose de dextrose de peptone d’extrait de levure (YPD) contenant de la généticine™ (G418).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Clones Mat de délétion de levure |
| Bibliothèques | Banque de délétions de levure créée par une collaboration de huit laboratoires nord-américains et de huit laboratoires européens composant le Saccharomyces Genome Deletion Project |
| Type de culture | Culture par piqûre dans de la gélose YPD (peptone, dextrose) contenant de la Geneticin™ (G418) |
| Format | Ensemble complet |
| Quantité | 53 plaques |