Learn More
Invitrogen™ Ensemble complet de clones Matα de délétion des levures
Code produit 10682564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
53 assiettes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10682564 53 assiettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10682564 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 95401.H3
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Bibliothèque de suppression de levures créée par une collaboration de huit laboratoires nord-américains et de huit laboratoires européens composant le projet de suppression du génome de Saccharomyces
Chaque clone de suppression de levure est fourni sous forme de culture en piqûre dans une gélose de dextrose de peptone d’extrait de levure (YPD) contenant de la généticine™ (G418).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Clones Mat de délétion de levure
Bibliothèques Banque de délétions de levure créée par une collaboration de huit laboratoires nord-américains et de huit laboratoires européens composant le Saccharomyces Genome Deletion Project
Type de culture Culture par piqûre dans de la gélose YPD (peptone, dextrose) contenant de la Geneticin™ (G418)
Format Kit complet
Quantité 53 assiettes