Learn More
Invitrogen™ Plaque diploïde homozygote de levure
Code produit 10747245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Assiettes individuelles
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format
10747245 Assiettes individuelles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10747245 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 95401.H1P
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Bibliothèque de suppression de levures créée par une collaboration de huit laboratoires nord-américains et de huit laboratoires européens composant le projet de suppression du génome de Saccharomyces
Chaque clone de suppression de levure est fourni sous forme de culture en piqûre dans une gélose de dextrose de peptone d’extrait de levure (YPD) contenant de la généticine™ (G418).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plaque diploïde homozygote de levure
Bibliothèques Banque de délétions de levure créée par une collaboration de huit laboratoires nord-américains et de huit laboratoires européens composant le Saccharomyces Genome Deletion Project
Type de culture Culture par piqûre dans de la gélose YPD (peptone, dextrose) contenant de la Geneticin™ (G418)
Format Assiettes individuelles