Learn More
Invitrogen™ base levure-azote
Code produit 11573667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11573667 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11573667 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q30009
 Article restreint
En stock
Includes
Chaque sachet contient des réactifs pour préparer 500 ml de bases d’azote de levure (YNB) 10X pour les milieux Pichia ou 1000 ml de bases d’azote de levure (YNB) 10X pour les milieux S. cerevisiae.
Milieu de base pour la préparation de milieux de levure minimaux et synthétiques définis
  • YNB contient du sulfate d’ammonium mais ne contient pas d’acides aminés
  • Autoclavable
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque flacon contient 500 g de réactif. Utilisez 67 g pour préparer 500 ml de YNB 10X pour les milieux Pichia ou 1 000 ml de YNB 10X pour les milieux S. cerevisiae.
Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 12 mois sous réserve d’un stockage correct.
Forme Poudre
Type de milieu YNB
Méthode de préparation Autoclave
Type de produit base levure-azote
Classe d’organisme cible P. pastoris, S. cerevisiae, S. cerevisiae
Type de produit final Milieu liquide
Matériau Réactifs en poudre
Type d’emballage 500 g/flacon
Quantité 500 g