Learn More
Invitrogen™ base levure-azote
Code produit 10582893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 sachet
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10582893 1 sachet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10582893 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Q30007
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Chaque sachet contient des réactifs pour préparer 500 ml de YNB 10X pour le milieu Pichia ou 1 000 ml de YNB 10X pour le milieu S. cerevisiae.
Milieu de base pour la préparation de milieux de levure minimaux et synthétiques définis
  • Contient du sulfate d’ammonium mais ne contient pas d’acides aminés
  • Poudre
Clonage, transformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque sachet contient 67 g de réactif pour préparer 500 ml de YNB 10X pour le milieu Pichia ou 1 000 ml de YNB 10X pour le milieu S. cerevisiae.
Conserver à température ambiante. Stabilité garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé.
Forme Poudre
Type de produit base levure-azote
Classe d’organisme cible P. pastoris, S. cerevisiae, S. cerevisiae
Quantité 1 sachet