Learn More
Invitrogen™ Levure tRNA
Code produit 11518736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11518736 50 mg 50mg
11508736 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11518736 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15401029
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fourni sous forme lyophilisée
L’ARNt de levure convient à une utilisation comme vecteur lors des procédures de purification et de précipitation d’acides nucléiques.
Array CGH, analyse d’expression génétique et génotypage, génotypage et profilage génomique, analyse de Microarray
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Levure tRNA
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Type de réactif Levure tRNA
Conditions d’expédition approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace mouillée ou sèche
À utiliser avec (application) Entraîneur pour la précipitation d’acides nucléiques
Quantité 50 mg
Forme Liquide