Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ PCR Cloning Kit
Code produit 10216382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10216382 20 réactions 1 kit
10565183 40 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10216382 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K270020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.00€
    477.65€ / 1 kits
    Économisez 106.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Includes
Zero Blunt™ PCR cloning kits contains: linearized pCR™-Blunt vector, ExpressLink™ T4 DNA ligase , 5X ExpressLink™ T4 DNA ligase buffer, control template, dNTPs, sterile water, and M13 forward and reverse primers. Competent cell kits contain One Shot™ chemically competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
Offre une méthode facile pour un clonage à haute efficacité (>80 %) de produits PCR à extrémité franche amplifiés par des polymérases d’ADN thermostables et à correction d’épreuves.
Le kit de clonage de PCR Zero Blunt™ s’appuie sur le vecteur de clonage multifonctions PCR™-Blunt et la ligase d’ADN ExpressLink™ T4 de façon à générer à température ambiante et en cinq minutes un produit de ligature.
Le vecteur PCR™-Blunt met à votre disposition :
  • Sites EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision des inserts
  • Site promoteur/amorce T7 pour la transcription et le séquençage de l’ARN in vitro
  • Sites d’amorce sens et antisens M13 pour le séquençage ou l’analyse PCR
Comment fonctionne le clonage par PCR Zero Blunt
Le kit de clonage de PCR Zero Blunt a été conçu pour cloner des fragments de PCR aux extrémités franches (ou tout fragment d’ADN aux extrémités franches) avec un faible fond de non recombinants. Le vecteur pCR-Blunt contient le gène létal E. coliccdB fusionné à l’extrémité carboxylique du fragment LacZα (Bernard et al., 1994). La ligature d’un fragment de PCR aux extrémités franches perturbe l’expression du gène de fusion lacZα-ccdB, permettant seulement la croissance des recombinants positifs après transformation. Les cellules contenant un vecteur non-recombinant sont tuées lorsque le mélange de transformation est plaqué.
Configurations du kit
Le kit de clonage de PCR Zero Blunt est disponible dans plusieurs configurations : avec les cellules chimiquement compétentes One Shot™ TOPO10 E. coli (K2700-20 et K2700-40) et sans les cellules chimiquement compétentes (K2750-20 et K2750-40) dans des configurations de kits à 20 ou 40 réactions.
  • Rapide et pratique : 5 minutes, ligature à température ambiante
  • Efficacité : le gène ccdB comme sélecteur positif permet d’obtenir >80 % de clones avec le bon insert
  • Flexible : résistance à la kanamycine ou à la Zeocin™, offrant ainsi le choix de l’antibiotique souhaité
Clonage, clonage par PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures TOP10
Méthode de clonage Blunt PCR
Contenu et stockage Les kits de clonage par PCR Zero Blunt™ contiennent : un vecteur PCR™-Blunt linéarisé, une ligase d’ADN T4 ExpressLink™, 5X tampons de ligase d’ADN T4 ExpressLink™, un modèle de contrôle, des dNTPs, de l’eau stérile et des amorces directes et inverses M13. Les kits cellulaires compétents contiennent des cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé.
Stockez les cellules d’E. coli One Shot™ à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Format Kit
Gamme de produits Zero Blunt
Type de produit Kits de clonage PCR
Accélérateur T7
Quantité 20 réactions
Vecteur Vecteurs de clonage d’ADN Blunt