Learn More
Invitrogen™ Kit de clonage par PCR Zero Blunt™, sans cellules compétentes
Code produit 10453792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10453792 20 réactions 1 pièce
10072532 40 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10453792 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K275020
 Article restreint
En stock
Includes
Les kits de clonage par PCR Zero Blunt™ contiennent : un vecteur PCR™-Blunt linéarisé, une ligase d’ADN ExpressLink™ T4, un tampon de ligase d’ADN 5X ExpressLink™ T4, un modèle de contrôle, des dNTPs, eau stérile et des amorces M13 avant et antisens. Les kits cellulaires compétents contiennent un milieu E. coli chimiquement compétent One Shot™, un milieu S.O.C. et un plasmide témoin superenroulé.
Offre une méthode facile pour un clonage à haute efficacité (>80 %) de produits PCR à extrémité franche amplifiés par des polymérases d’ADN thermostables et à correction d’épreuves.
Le kit de clonage de PCR Zero Blunt™ s’appuie sur le vecteur de clonage multifonctions PCR™-Blunt et la ligase d’ADN ExpressLink™ T4 de façon à générer à température ambiante et en cinq minutes un produit de ligature.
Le vecteur PCR-Blunt fournit :
  • Sites EcoR I encadrant le site d’insertion du produit de PCR, pour une excision des inserts
  • Site promoteur/amorce T7 pour la transcription et le séquençage de l’ARN in vitro
  • Sites d’amorce sens et antisens M13 pour le séquençage ou l’analyse PCR
Comment fonctionne le clonage par PCR Zero Blunt
Le kit de clonage de PCR Zero Blunt a été conçu pour cloner des fragments de PCR aux extrémités franches (ou tout fragment d’ADN aux extrémités franches) avec un faible fond de non recombinants. Le vecteur PCR-Blunt contient le gène létal E. coliccdB fusionné à l’extrémité carboxylique du fragment LacZα (Bernard et al., 1994). La ligature d’un fragment de PCR aux extrémités franches perturbe l’expression du gène de fusion lacZα-ccdB, permettant seulement la croissance des recombinants positifs après transformation. Les cellules contenant un vecteur non-recombinant sont tuées lorsque le mélange de transformation est plaqué.
Configurations du kit
Le kit de clonage de PCR Zero Blunt est disponible dans plusieurs configurations : avec les cellules chimiquement compétentes One Shot™ TOPO10 E. coli (K2700-20 et K2700-40) et sans les cellules chimiquement compétentes (K2750-20 et K2750-40) dans des configurations de kits à 20 ou 40 réactions.
  • Rapide et pratique : 5 minutes, ligature à température ambiante
  • Efficacité : le gène ccdB comme sélecteur positif permet d’obtenir >80 % de clones avec le bon insert
  • Flexible : résistance à la kanamycine ou à la Zeocin™, offrant ainsi le choix de l’antibiotique souhaité
Clonage, clonage par PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Souche bactérienne ou de levures Non inclus
Méthode de clonage Blunt PCR
Contenu et stockage Les kits de clonage par PCR Zero Blunt™ contiennent : un vecteur PCR™-Blunt linéarisé, une ligase d’ADN T4 ExpressLink™, 5X tampons de ligase d’ADN T4 ExpressLink™, un modèle de contrôle, des dNTPs, de l’eau stérile et des amorces directes et inverses M13.
Conserver tous les composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Format Kit
Gamme de produits TOPO, Zero Blunt
Type de produit Kits de clonage PCR
Accélérateur T7
Quantité 20 réactions
Vecteur Vecteurs de clonage d’ADN Blunt