Learn More
Invitrogen™ Kit de clonage par PCRZero Blunt™ TOPO™ pour séquençage, sans cellules compétentes
Code produit 11513837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
25 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11513837 10 réactions -
11533837 25 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11513837 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 450159
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Topoisomerase I-activated pCR™4Blunt-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water
Il provoque une réaction de clonage en 5 minutes extrêmement efficace pour l’insertion directe de produits PCR amplifiés par polymérase et à extrémités franches dans un vecteur du plasmide pour le séquençage
Il utilise le vecteur pCR™4Blunt-TOPO™ avec des sites d’amorce de séquençage spécifiquement conçus, qui permettent, pour chaque réaction, d’augmenter la séquence d’insertion et de réduire la séquence de vecteur. Les outils nécessaires pour cloner et sélectionner les vecteurs recombinants contenant le fragment de PCR de votre choix sont inclus. Résistant à l’ampicilline (AmpR) et à la kanamycine (KanR).
Vecteur pCR4Blunt-TOPO : Optimisé pour le séquençage
Le vecteur pCR4Blunt-TOPO possède un site de clonage multiple minimisé et, par conséquent, une distance plus courte entre les sites d’amorce de séquençage et le site d’insert (seulement 33 bp). Les réactions de séquençage produisent ainsi moins de séquence de vecteur et plus de séquence d’insert. Le vecteur TOPO pCR4Blunt comprend des sites pour quatre amorces de séquençage communes : M13 direct, M13 inverse, T7 et T3. Les kits incluent une aliquote de chaque.
Sélection et manipulation de clone pCR4Blunt-TOPO
Le vecteur pCR4Blunt-TOPO contient à la fois des Marquages de résistance à l’ampicilline et à la kanamycine et une fusion de gènes LacZα-ccdB pour une sélection positive et un screening bleu ou blanc. Le site de clonage multiple minimisé du vecteur inclut toujours des sites EcoR I de flanquement pour l’excision simplifiée de produits de PCR clonés ainsi qu’un site Sse8387I unique pour la génération des suppressions imbriquées avant le séquençage. Les promoteurs T7 et T3 sont également présents pour la transcription in vitro.
Clonage simplifié basé sur TOPO
Grâce à la technologie de clonage TOPO, il n’est pas nécessaire d’utiliser des amorces pour PCR contenant des séquences spécifiques ou des procédures post-PCR, de préparer les vecteurs, ni d’effectuer d’autres étapes de manipulation longues d’ADN. Il suffit d’ajouter votre réaction PCR directement dans le vecteur chargé en topoisomérase fourni, d’incuber 5 minutes et de transformer les cellules compétentes E. coli.
Clonage efficace
Avec jusqu’à 95 % de clones porteurs de l’insert désiré, il vous suffit d’analyser moins de clones, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent. Le vecteur pCR4Blunt-TOPO n’a pas de saillie pour la ligature efficace des produits PCR créés par des polymérases thermostables à activité corrective qui laissent des produits PCR aux extrémités franches.
Le kit de clonage le plus largement utilisé
En matière de clonage, la technologie de clonage TOPO est un partenaire fiable pour des milliers de scientifiques depuis plus de dix ans. Rapide, simple d’utilisation et efficace, le clonage TOPO a été appliqué à de nombreux vecteurs différents pour un large éventail d’applications.
Options de kit : Les kits de clonage par PCR Zero Blunt TOPO pour séquençage
Les kits de clonage par PCR Zero Blunt TOPO pour séquençage peuvent s’acheter avec une variété de cellules compétentes qui offrent différents avantages selon vos besoins :
  • Clonage général : Cellules TOP10 (No de catalogue K2875-J10, K2875-20, K2875-40)
  • Clonage haute efficacité : Cellules TOP10 Electrocomp™ (No de catalogue K2880-20, K2880-40)
  • Clonage général, résistance aux bactériophages T1 : DH5α-T1R (No de catalogue K2895-20)
  • Croissance rapide : E. Coli chimiquement compétent Mach1™-T1R (No de catalogue K2835-20)
  • Fournissez vos propres cellules (No de catalogue cat. 450159 et 450031)
  • Rapide et facile : passez de la PCR aux clones en seulement trois étapes, dont une réaction de clonage de 5 minutes
  • Efficace : obtenez jusqu’à 95 % de clones avec le bon insert
  • Éprouvé : offrent des performances fiables depuis plus d’une décennie avec plus de 20 000 citations
  • Simple : aucune ligase, procédure post-PCR ou amorce PCR contenant des séquences spécifiques n’est requise
  • Précis : pour une utilisation avec de l’ADN polymérase haute-fidélité, aucune saillie A n’est nécessaire sur le produit PCR
  • Résistance aux antibiotiques : Ampicilline (AmpR), kanamycine (KanR)
Clonage, clonage par PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR), kanamycine (KanR)
Méthode de clonage Blunt TOPO™
Contenu et stockage Boîte 1 :
• Topoisomérase™™ vecteur I-activated PCR 4Blunt-TOPO
• Solution saline
• dNTPs
• Modèle de contrôle
• T3, T7, M13 avant et amorces M13 inverse
• amorces de contrôle PCR
• Eau stérile
Stockez à -5 à -30°C.
Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu'ils sont correctement stockés.
Format Kit
Gamme de produits TOPO
Type de produit Kits de clonage PCR
Accélérateur T7, T3
Quantité 10 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Vecteur Vecteurs de clonage TOPO