Learn More
Invitrogen™ Invitrosol™ LC/MS Protein Solubilizer Kit
Description
Le kit de solubilisation de protéines Invitrosol™ LC / MS (chromatographie en phase liquide / spectrométrie de masse) contient un nouveau mélange exclusif de surfactants pour une préparation simplifiée des protéines ou peptides hydrophobes et hydrophiles pour les expériences de spectrométrie de masse (MS) ESI (ionisation par électrospray).
Optimisé pour l’analyse LC / MS, le solubilisateur de protéines Invitrosol LC / MS améliore considérablement la qualité des données en éliminant les détergents qui sont incompatibles avec les techniques d’ionisation par MS (p. ex., CHAP, Triton-X, SDS, etc.). Le solubilisateur de protéine Invitrosol™ LC / MS est compatible avec la protéolyse enzymatique et améliore la confiance statistique dans les résultats spectraux de masse pour les protéines et peptides hydrophobes. En outre, le solubilisateur de protéines Invitrosol™ LC / MS n’interfère pas avec vos séparations de chromatographie (figure 1) et ne contamine pas les instruments LC / MS.
Optimisé pour l’analyse LC / MS, le solubilisateur de protéines Invitrosol LC / MS améliore considérablement la qualité des données en éliminant les détergents qui sont incompatibles avec les techniques d’ionisation par MS (p. ex., CHAP, Triton-X, SDS, etc.). Le solubilisateur de protéine Invitrosol™ LC / MS est compatible avec la protéolyse enzymatique et améliore la confiance statistique dans les résultats spectraux de masse pour les protéines et peptides hydrophobes. En outre, le solubilisateur de protéines Invitrosol™ LC / MS n’interfère pas avec vos séparations de chromatographie (figure 1) et ne contamine pas les instruments LC / MS.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Type de produit | Kit de solubilisation des protéines |
| Gamme de produits | Invitrosol |
| Contenu et stockage | Le kit de solubilisation des protéines Invitrosol™ LC / MS contient un mélange de surfactant et une digestion tryptique de BSA standard. Stockage à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Étape du flux de travail | Préparation des échantillons protéiques |
| Quantité | 1 kit |
| Forme | Liquide |