Learn More
Iobitridol (>90%), TRC
Code produit 30003227
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003227 1 mg 1mg
30006664 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003227 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI6667001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136949-58-1
Formule moléculaire C20 H28 I3 N3 O9
Poids moléculaire (g/mol) 835.16
Nom IUPAC 1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[[3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propanoyl]amino]-2,4,6-triiodo-1-N,3-N-dimethylbenzene-1,3-dicarboxamide
SMILES CN(CC(O)CO)C(=O)c1c(I)c(NC(=O)C(CO)CO)c(I)c(C(=O)N(C)CC(O)CO)c1I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iobitridol
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H28I3N3O9/c1-25(3-10(31)7-29)19(34)12-14(21)13(20(35)26(2)4-11(32)8-30)16(23)17(15(12)22)24-18(33)9(5-27)6-28/h9-11,27-32H,3-8H2,1-2H3,(H,24,33)
Poids de la formule 834.896