Learn More
Iode, réactif ACS, Solstice
Code produit 15651780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
5g
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15651780 500 g 500g
15661780 5 g 5g
15621780 100 g 100g
15631780 1 kg 1kg
15641780 2.5 kg 2.50kg
15671780 6 x 500 g 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15651780 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 207772500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00€
    379.76€ / 500g
    Économisez 22.24€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif ACS, solide, ≥ 99,8 %
Les solvants Solstice ACS pour un usage général en laboratoire sont :
  • une solution à prix abordable pour des applications telles que le HPLC à l’échelle préparatoire, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • tous les solvants sont testés pour répondre aux normes générales d’utilisation ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Numéro UN 3495
Beilstein 3587194
Nom IUPAC diiode
Poids de la formule 253,81g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,8 %
Qualité Réactif ACS
Tension de vapeur 0,31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38,7 °C)
Densité Densité de vapeur : 9 (contre l’air)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H302+H312+H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.