Learn More
Iode, cristalline, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397817 250 g 250g
11307827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014248.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine
Point de fusion 183°C to 186° (sublimation)
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Densité 4.93
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Nom IUPAC iode moléculaire
Poids de la formule 253.81