Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon de détermination de l’iode avec joint rodé conique
Code produit 10769481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10769481 100 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10769481 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03026037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00€
    154.80€ / 10 pièces
    Économisez 120.20€
    43% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
En verre borosilicaté DURAN™. Le flacon de détermination de l’iode Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rôdé conique est doté d’un col tubulaire étroit et d’un fond plat permettant de manipuler des solutions ou d’effectuer des titrations.
  • En verre borosilicaté DURAN™
  • Avec bouchon hexagonal creux
  • Avec graduations
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) Flacon de détermination de l’iode, 100 ml, 64 mm de diamètre. Flacon, prise 29/32 NS, verre Duran, avec joint rôdé conique, comprend un bouchon hexagonal creux NS 29/32, étiquette de marquage
Comprend Bouchon hexagonal creux
Type de bouchon Bouchon hexagonal creux
Diamètre (métrique) externe 64 mm