Learn More
Monochlorure d'iode, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodine chloride |
| CAS | 7790-99-0 |
| Formule moléculaire | Cl I |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Iodine Chloride (ICl), Chlorine Iodide (ClI), Chlorine Monoiodide, Iodine Chloride, Iodine(I) Chloride, Iodochlorine, Iodomonochloride, Iodonium Chloride, Wijs' chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/ClI/c1-2 |
| SMILES | ClI |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.357 |
| Poids de la formule | 161.873 |