Learn More
Iode, qualité réactif, morceaux, ≥ 99 %, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Conditionnement:
Drum With Inliner
Flacon en verre
Conditionnement:
12kg
2.50kg
500g
50g
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 184°C (literature) |
| Nom chimique ou matériau | Iodine |
| Point de fusion | 113°C (literature) |
| Note relative au nom | Reagent Grade, chips, ≥99% |
| % max. CAS | 100.0000% |
| Quantité | 50 g |
| Formule linéaire | CHCl3 |
| Numéro UN | UN3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| Nom IUPAC | iode moléculaire |
| Afficher plus |