Learn More
Iode, cristaux resublimés, qualité ACS, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Point d’ébullition | 183°C to 186° (sublimation) |
| Nom chimique ou matériau | Iodine |
| Couleur | Gris-violet |
| Forme physique | Grenailles ou cristaux |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.8% |
| Poids de la formule | 253.81 |
| Qualité | ACS |
| Odeur | Irritating |
| Aspect | Bluish-black |
| Show More |
Safety and Handling
- Iodine, resublimed crystals
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312+H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..