Learn More
Iode, spécifié selon les exigences de la Ph.Eur, BP, USP
Code produit 15562323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15562323 250 g 250g
15552323 50 g 50g
15501483 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15562323 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 457762500
CAS : 7553-56-2 | I2 | 253,81 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
Nom IUPAC iode moléculaire
SMILES II
Spécification
Point d’ébullition 185.0°C
Nom chimique ou matériau Iodine, specified according to the requirements of Ph.Eur, BP, USP
Point de fusion 113.0°C
Quantité 250 g
Formule linéaire I2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq.sol. of hi or iodines, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform,, ether, ccl4 and glycerol
Poids de la formule 253.81
Pourcentage de pureté 99.8 to 100.5% (Iodometry)
RUO– À des fins de recherche uniquement