Learn More
Iode, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10371434 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10371434 500 g 500g
10415305 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10371434 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212495000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Réactif pour formation de liaisons C-X
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
Nom IUPAC iode moléculaire
SMILES II
Spécification
Point d’ébullition 185.0°C
Nom chimique ou matériau Iodine
Point de fusion 113.0°C
Quantité 500 g
Formule linéaire I2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq.sol. of hi or iodines, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform,, ether, ccl4 and glycerol
Poids de la formule 253.81
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (Iodometry)
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.