Learn More
Iodixanol, TRC
Code produit 30133637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133637 100 mg 100mg
30006732 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133637 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI667200100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92339-11-2
Formule moléculaire C35 H44 I6 N6 O15
Poids moléculaire (g/mol) 1550.18
Synonyme 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(acetylimino)]bis[N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 2-5410-3A, Iodixanol, OptiPrep, Visipaque, Visipaque 270
Nom IUPAC 5-[acétyl-[3-[N-acétyl-3,5-bis(2,3-dihydroxypropylcarbamoyl)-2,4,6-triiodoanilino]-2-hydroxypropyl]amino-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzène-1,3-dicarboxamide
SMILES CC(=O)N(CC(O)CN(C(=O)C)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodixanol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
Poids de la formule 1549.7133