Learn More
Thermo Scientific™ Acide iodoacétamido-LC-phosphonique (6C-CysPAT)
Code produit 17691556 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 3.5 mg
Conditionnement:
35mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17691556 10 x 3.5 mg 35mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17691556 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A52285
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
L’acide iodoacétamido-LC-phosphonique (6C-CysPAT) est un réactif alkylant réactif au sulfhydryle contenant un groupe d’acide phosphonique pour l’enrichissement des peptides contenant de la cystéine en vue de l’analyse par spectrométrie de masse.
  • Réactif alkylant réactif au sulfhydryle contenant un groupe d’acide phosphonique pour l’enrichissement des peptides contenant de la cystéine en vue de l’analyse par spectrométrie de masse
  • Fourni dans un format No-Weigh pratique à usage unique
  • Réactif cristallin haute pureté
  • Compatible avec les kits de chimie EasyPep et d’enrichissement de phosphopeptides High Select
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 x 3.5 mg
Poids moléculaire (g/mol) 348.99
Pourcentage de pureté >90%
Qualité Qualité MS
Forme physique Solid