Learn More
Acide iodoacétique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489583 25 g 25g
11499583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12410.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185.948 g/mol
Iodoacetic acid is used as a reagent for the modification of sulfhydryl groups in organic synthesis. It reacts with cysteine moiety in proteins to prevent the re-formation of disulfide bonds during protein sequencing. It is also used as a general reagent in acylation reactions as well as in glycopeptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide iodoacétique est utilisé comme réactif de modification des groupes sulfhydryles en synthèse organique. Il réagit avec la fraction de cystéine des protéines pour empêcher la reformation de liaisons disulfures pendant le séquençage des protéines. Il est également utilisé comme réactif général dans les réactions d’acylation ainsi que dans la synthèse des glycopeptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’éther et le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-69-7
Formule moléculaire C2H3IO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.948
Numéro MDL MFCD00002685
Clé InChI JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
CID PubChem 5240
ChEBI CHEBI:74571
Nom IUPAC Acide 2-iodoacétique
SMILES C(C(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetic acid
Point de fusion 79°C to 82°C
Point d’ébullition 208°C (decomposition)
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 1739079
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5025
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ethanol. Slightly soluble in ether and chloroform.
Poids de la formule 185.95
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic acid