Learn More
Acide iodoacétique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Iodoacetic acid is used as a reagent for the modification of sulfhydryl groups in organic synthesis. It reacts with cysteine moiety in proteins to prevent the re-formation of disulfide bonds during protein sequencing. It is also used as a general reagent in acylation reactions as well as in glycopeptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide iodoacétique est utilisé comme réactif de modification des groupes sulfhydryles en synthèse organique. Il réagit avec la fraction de cystéine des protéines pour empêcher la reformation de liaisons disulfures pendant le séquençage des protéines. Il est également utilisé comme réactif général dans les réactions d’acylation ainsi que dans la synthèse des glycopeptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’éther et le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases et les agents réducteurs puissants.
L’acide iodoacétique est utilisé comme réactif de modification des groupes sulfhydryles en synthèse organique. Il réagit avec la fraction de cystéine des protéines pour empêcher la reformation de liaisons disulfures pendant le séquençage des protéines. Il est également utilisé comme réactif général dans les réactions d’acylation ainsi que dans la synthèse des glycopeptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’éther et le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases et les agents réducteurs puissants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodoacetic acid |
Point de fusion | 79°C to 82°C |
Point d’ébullition | 208°C (decomposition) |
Odeur | Pungent |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2923 |
Beilstein | 1739079 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,5025 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol and ethanol. Slightly soluble in ether and chloroform. |