Learn More
Acide iodoacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10449230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10449230 100 g Flacon en verre 100g
10071260 25 g Flacon en verre 25g
10635742 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10449230 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122281000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-69-7
Formule moléculaire C2H3IO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.95
Numéro MDL MFCD00002685
Clé InChI JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
CID PubChem 5240
ChEBI CHEBI:74571
Nom IUPAC Acide 2-iodoacétique
SMILES C(C(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetic acid
Note relative au nom 97%
Point de fusion 79.0°C to 83.0°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICH2CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 02, 222
Merck Index 15, 5068
Informations sur la solubilité Solubility in water: 600g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Poids de la formule 185.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide