Learn More
Acide iodoacétique, sel de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10245940 100 g Flacon en verre 100g
10235940 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10245940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170971000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 305-53-3 | C2H2INaO2 | 207.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 305-53-3
Formule moléculaire C2H2INaO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.93
Numéro MDL MFCD00002686
Clé InChI AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodoacetate, iodoacetic acid sodium salt, acetic acid, iodo-, sodium salt, sodium 2-iodoacetate, sodium monoiodoacetate, iodoacetate, sodium salt, sodium iodacetate, iodoacetic acid, sodium salt, unii-07814f2qri, ccris 9232
CID PubChem 5239
Nom IUPAC Sodium ;2-iodoacétate
SMILES C(C(=O)[O-])I.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetic acid, sodium salt
Point de fusion 208.0°C to 210.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICH2CO2Na
Quantité 100 g
Beilstein 02, 222
Fieser 13,116
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Poids de la formule 207.93
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoacetic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic acid, sodium salt