Learn More
Acide iodoacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iodoacetic Acid |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5) |
| Poids de la formule | 185.9178 |