Learn More
Anhyride iodoacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10043720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10043720 250 mg 250mg
15179263 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10043720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307592500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 54907-61-8 | C4H4I2O3 | 353.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54907-61-8
Formule moléculaire C4H4I2O3
Poids moléculaire (g/mol) 353.88
Numéro MDL MFCD00001080
Clé InChI RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t
CID PubChem 2733254
Nom IUPAC (2-iodoacétyl)2-iodoacétate
SMILES C(C(=O)OC(=O)CI)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetic anhydride
Point de fusion 43.0°C to 49.0°C
Couleur Jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (ICH2CO)2O
Quantité 250 mg
Poids de la formule 353.88
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline