Learn More
Iodoacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332256 10 g 10g
11342256 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03634.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.949 g/mol
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodoacétonitrile est utilisé pour l’alkylation des nucléophiles. Il subit des réactions de type Reformatsky et Wittig avec les aldéhydes.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’alcool, l’acétone, l’éther. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’hexane.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents réducteurs, la lumière et les bases. Conserver à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-75-9
Formule moléculaire C2H2IN
Poids moléculaire (g/mol) 166.949
Numéro MDL MFCD00001886
Clé InChI VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
CID PubChem 69356
Nom IUPAC 2-iodoacétonitrile
SMILES C(C#N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetonitrile
Densité 2.306
Point d’ébullition 70°C to 72°C (10 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Formule linéaire ICH2CN
Indice de réfraction 1.574
Quantité 10 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1734628
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Poids de la formule 166.95
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodoacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetonitrile