Learn More
Iodoacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342256 50 g 50g
11332256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03634.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.949 g/mol
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodoacétonitrile est utilisé pour l’alkylation des nucléophiles. Il subit des réactions de type Reformatsky et Wittig avec les aldéhydes.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’alcool, l’acétone, l’éther. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’hexane.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents réducteurs, la lumière et les bases. Conserver à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-75-9
Formule moléculaire C2H2IN
Poids moléculaire (g/mol) 166.949
Numéro MDL MFCD00001886
Clé InChI VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
CID PubChem 69356
Nom IUPAC 2-iodoacétonitrile
SMILES C(C#N)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetonitrile
Densité 2.306
Point d’ébullition 70°C to 72°C (10 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Formule linéaire ICH2CN
Indice de réfraction 1.574
Quantité 50 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1734628
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Poids de la formule 166.95
Pourcentage de pureté 97%