Learn More
Iodoacétonitrile, TRC
Code produit 30391132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391132 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391132 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI686760100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetonitrile
CAS 624-75-9
Formule moléculaire C2H2NI
Quantité 100 mg
Synonyme 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI), 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI)
Formule InChI InChI=1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
SMILES ICC#N
Nom IUPAC 2-iodoacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 166.94
Poids de la formule 166.9232