Learn More
Iodoacétonitrile, TRC
Code produit 30392178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392178 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392178 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI6867601G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetonitrile
CAS 624-75-9
Formule moléculaire C2H2NI
Quantité 1 g
Synonyme 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI), 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI)
Formule InChI InChI=1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
SMILES ICC#N
Nom IUPAC 2-iodoacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 166.94
Poids de la formule 166.9232