Learn More
Iodoacétyl chlorure, TRC
Code produit 30406483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406483 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406483 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI6856251G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetyl Chloride
CAS 38020-81-4
Formule moléculaire C2H2ClIO
Quantité 1 g
Synonyme 2-Iodoacetyl ChlorideI685625, 2-Iodoacetyl Chloride, (6CI,9CI)Iodoacetyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C2H2ClIO/c3-2(5)1-4/h1H2
SMILES ClC(=O)CI
Nom IUPAC 2-iodoacétyle chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 204.39
Poids de la formule 203.8839