Learn More
Iodobenzène-3,5-d2, CDN
Code produit 30322047
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30322047 1 g
30309935 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30322047 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND70031G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodobenzene-3,5-D2
CAS 51209-48-4
Formule moléculaire C6 D2 H3 I
Quantité 1 g
Synonyme Benzene-1,3-d2, 5-iodo- (9 CI), 1,3-Dideuterio-5-iodo-benzene, Iodobenzene-3,5-d2, Iodobenzene-3,5-D2
Formule InChI InChI=1 S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i2D,3 D
SMILES [2 H]c1cc([2 H])cc(I)c1
Nom IUPAC 1,3-dideutéro-5-iodobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 206.0207
Poids de la formule 205.9561 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity