Learn More
Iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418880 100 g 100g
11495133 50 g 50g
11485133 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418880 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12788.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204.01 g/mol
Iodobenzene is used to prepare biphenyl and stilbene. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, a phenylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds application as a solid chlorine source by reacting with chlorine to form a complex, iodobenzene dichloride. It serves as a substrate in Sonogashira reaction which is used to form a carbon-carbon bond between a terminal alkyne and an aryl halide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodobenzène est utilisé pour préparer le biphényle et le stilbène. Il réagit avec le magnésium pour former le réactif de Grignard, un iodure de phénylmagnésium utilisé dans la synthèse organique. Il est utilisé comme source de chlore solide en réagissant avec le chlore pour former un complexe, le dichlorure d’iodobenzène. Il sert de substrat dans la réaction de Sonogashira, utilisée pour former une liaison carbone-carbone entre un alcyne terminal et un halogénure d’aryle.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, le chloroforme et l’éther. Légèrement miscible avec le diméthylsulfoxyde. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec le magnésium et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-50-4
Formule moléculaire C6H5I
Poids moléculaire (g/mol) 204.01
Numéro MDL MFCD00001029
Clé InChI SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
CID PubChem 11575
Nom IUPAC iodobenzene
SMILES IC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Iodobenzene
Point de fusion -31°C
Densité 1.826
Point d’ébullition 188°C to 189°C
Point d’éclair 74°C (165°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.62
Quantité 100 g
Beilstein 1446140
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5029
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,chloroform and ether. Slightly miscible with dimethyl sulfoxide. Immiscible with water.
Poids de la formule 204.01
Pourcentage de pureté 98%