Learn More
Iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15760799 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15760799 500 mL Flacon en verre 500mL
10558850 100 mL Flacon en verre 100mL
11914521 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15760799 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122335000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-50-4
Formule moléculaire C6H5I
Poids moléculaire (g/mol) 204.01
Numéro MDL MFCD00001029
Clé InChI SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
CID PubChem 11575
Nom IUPAC Iodobenzène
SMILES IC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodobenzene
Point de fusion -29.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.8200g/mL
Point d’ébullition 188.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5I
Indice de réfraction 1.6180 to 1.6200
Quantité 500 mL
Beilstein ,215
Fieser 01,505
Merck Index 15,5072
Gravité spécifique 1.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Poids de la formule 204.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide